Natriumhexametafosfat 66.5% P2O5 min., tech.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10124-56-8
Formel:Na₆P₆O₁₈
MDL-nummer:MFCD00136045
:611.77 g/mol
Kokande Pt:1500 °C
Smält Pt:628 °C
Densitet:1,25 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-343-1
:GHS07