Natriumperjodat, Pierce™
PIER20504
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
:
:13,08714
:300 °C (1013 hPa)
:175 °C
:3,87 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:232-197-6
:1479
:5.1,II
:213.89 g/mol
:GHS03
:7790-28-5
:NaIO₄
:MFCD00003534