meta-Fosforsyra 33,5-36,5%, chips ACS, Fluka™
Katalog # 239275-2.5KG
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 kg
- Seq:4076
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Form:chips
- Identity (IR):complying
- Assay of (HPO₃)n:33.5 - 36.5 %
- Assay of (naPO₃)n:57.0 - 63.0 %
- Arsenic (As):max. 1 ppm
- Iron (Fe):max. 0.005 %
- Heavy metals (as Pb):max. 0.005 %
- Chloride (Cl):max. 0.001 %
- Nitrate (NO₃):max. 0.001 %
- Sulfate (SO₄):max. 0.005 %
- KMnO₄ reducing matter (as H₃PO₃):max. 0.02 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:79.98 g/mol
Kokande Pt:600 °C(1,013 hPa)
Smält Pt:200 °C
Densitet:2,0 g/cm³
Förvaringstemperatur:Room Temperature
EINECS:253-433-4
FN:3260
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:37267-86-0
Formel:(HPO₃)n
MDL-nummer:MFCD00011351