meta-Fosforsyra, GPR RECTAPUR®
Katalog # 291903W
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Identification:Passes test
- Cl (Chloride):Max. 50 ppm
- SO4 (Sulphate):Max. 0.02 %
- Fe (Iron):Max. 20 ppm
- Pb (Lead):Max. 20 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:79.98 g/mol
Kokande Pt:260 °C (1013 hPa)
Smält Pt:21 °C
Densitet:2,4 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:253-433-4
FN:3260
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:37267-86-0
Formel:(HPO₃)n
MDL-nummer:MFCD00011351