PIPES sesquisodium salt
Katalog # ROTH5583.2
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Om denna produkt
:
:670.69 g/mol
Smält Pt:300 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:100037-69-2
Formel:C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
MDL-nummer:MFCD00066393