ContactUsLinkComponent
Tetraklor-o-benzokinon
  MOLE73012947-25G
 :  Molekula
 :  
Tetraklor-o-benzokinon
  MOLE73012947-25G
 :  Molekula
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :312 °C (1013 hPa)
 :126…129 °C
 :2,01 g/cm³ (20 °C)
 :245.88 g/mol
 :219-424-4
 :2435-53-2
 :C₆Cl₄O₂
 :MFCD00001646