ContactUsLinkComponent
Fenol ≥99.5% Ostabiliserad
Fenol ≥99.5% Ostabiliserad
Katalog # 44526.22
CAS Number:  
Fenol ≥99.5% Ostabiliserad
Katalog # 44526.22
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
CAS Number:108-95-2
 :
Formula:C₆H₅OH
MDL Number:MFCD00002143
 :94.11 g/mol
Merck Index:14,7241
Boiling Pt:181 °C
Melting Pt:40…43 °C
Density:1,071
Flash Pt:79 °C (175 °F)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:203-632-7
UN:1671
ADR:6.1,II
REACH:01-2119471329-32
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08