Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
5,5 '-Dithiobis (2-nitrobenzoesyra)
5,5 '-Dithiobis (2-nitrobenzoesyra)
5,5 '-Dithiobis (2-nitrobenzoesyra)
CAYM703012-1
:
Cayman Chemical
:
5,5 '-Dithiobis (2-nitrobenzoesyra)
CAYM703012-1
:
Cayman Chemical
:
Förp.:
1
Seq:
0001
:
:
396.36 g/mol
:
240…244 °C
:
200-714-4
:
GHS07
:
Omgivande
:
69-78-3
:
C₁₄H₈N₂O₈S₂
:
MFCD00007140