ContactUsLinkComponent
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Catalog # MOLEM54542162
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Catalog # MOLEM54542162
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :239.18 g/mol
EINECS:236-307-3
CAS Number:13290-96-5
Formula:C₁₀H₉NO₆
MDL Number:MFCD00008429