ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 37-220 Food Processing Gloves
AlphaTec® 37-220 Food Processing Gloves
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
AlphaTec® 37-220 Food Processing Gloves
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE37-220/8
  • ANSE37-220/10
  • Modell:
  • 37-220
  • 37-220
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Yta:
  • Large diamond grip
  • Large diamond grip
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JKT); EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JKT); EN ISO 374-5 VIRUS
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
Specifikationer