ContactUsLinkComponent
Neutralrött lösning, Sigma-Aldrich®
Neutralrött lösning, Sigma-Aldrich®
Catalog # N6264-50ML
CAS Number:  
undefined
Neutralrött lösning, Sigma-Aldrich®
Catalog # N6264-50ML
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :288.78 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:553-24-2
Formula:C₁₅H₁₇ClN₄
MDL Number:MFCD00012651