Acridine orange (chlorid salt) lösning 2% i vatten, Sigma-Aldrich®
Katalog # A9231-10ML
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 mL
- Seq:2275
Specifikationer
Om denna produkt
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:301.81 g/mol (anhy)
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:65-61-2
Formel:C₁₇H₁₉N₃·HCl·xH₂O
MDL-nummer:MFCD00012660