ContactUsLinkComponent
Sucralose ≥98.0%
Sucralose ≥98.0%
Leverantör:  TCI
Certifikat
Sucralose ≥98.0%
Leverantör:  TCI
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Specific rotation [a]20/D:
    +84.0 to +88.0 deg (C=1, H2O)
Specifikationstestresultat
Relaterad information