MOPS-Na ≥99%, high purity
Katalog # E413-250G
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:250 g
- Seq:3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Abs.@260 nm (0.1 M, Water):<0.03
- DNase:none detected
- Heavy Metals:<0.005%
- Appearance:White powder
- Loss on Drying:< 1%
- pH (0.1 M, Water) @25 °C:10 – 11
- pKa (20 °C):7 – 7.4
- Protease:none detected
- Purity:> 99%
- RNase:none
- Solubility (0.1 M, Water):Pass
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:231.25 g/mol
Smält Pt:277 °C
EINECS:428-420-3
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:71119-22-7
Formel:C₇H₁₄NNaO₄S
MDL-nummer:MFCD00064350