ContactUsLinkComponent
MOPS-Na ≥99%, high purity
MOPS-Na ≥99%, high purity
Katalog # E413-250G
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
MOPS-Na ≥99%, high purity
Katalog # E413-250G
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Abs.@260 nm (0.1 M, Water):
    <0.03
  • DNase:
    none detected
  • Heavy Metals:
    <0.005%
  • Appearance:
    White powder
  • Loss on Drying:
    < 1%
  • pH (0.1 M, Water) @25 °C:
    10 – 11
  • pKa (20 °C):
    7 – 7.4
  • Protease:
    none detected
  • Purity:
    > 99%
  • RNase:
    none
  • Solubility (0.1 M, Water):
    Pass
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :231.25 g/mol
Smält Pt:277 °C
EINECS:428-420-3
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:71119-22-7
Formel:C₇H₁₄NNaO₄S
MDL-nummer:MFCD00064350