Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate 0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi
: TCI
:5574-97-0
:
:C₁₆H₃₈NO₄P
:MFCD00064526
:339.46 g/mol
:226-947-1
:GHS07
- Appearance:Colorless clear liquid
- Absorbance (230nm):max. 0.050
- Absorbance (254nm):max. 0.010
- pH:7.1 to 7.7 (25 deg-C)
- Bromide:max. 0.01 %