Glycerol-1,2-carbonate ≥90.0%
Katalog # TCIAG0279-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
- Purity (GC):min. 90.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:118.09 g/mol
Kokande Pt:160°C
Flash Pt:212°C
EINECS:213-235-0
CAS-nummer:931-40-8
Formel:C₄H₆O₄
MDL-nummer:MFCD00085561