ContactUsLinkComponent
Glycerol-1,2-carbonate ≥90.0%
Glycerol-1,2-carbonate ≥90.0%
Katalog # TCIAG0279-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Glycerol-1,2-carbonate ≥90.0%
Katalog # TCIAG0279-25G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 90.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :118.09 g/mol
Kokande Pt:160°C
Flash Pt:212°C
EINECS:213-235-0
CAS-nummer:931-40-8
Formel:C₄H₆O₄
MDL-nummer:MFCD00085561