ContactUsLinkComponent
Etidiumbromid 0,5mg/mL i vatten för elektrofores
Etidiumbromid 0,5mg/mL i vatten för elektrofores
Catalog # TCIAE1363-10ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  
undefined
Etidiumbromid 0,5mg/mL i vatten för elektrofores
Catalog # TCIAE1363-10ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
  • DNA staining test:
    to pass test
Specification Test Results
About this item
 :
Merck Index:14,04731
 :Packaged in dropper bottle.
 :394.31 g/mol
Storage Temperature:Kylskåp
EINECS:214-984-6
CAS Number:1239-45-8
Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
MDL Number:MFCD00011724