ContactUsLinkComponent
1-Ethyl-2-methylcyclohexane ≥98.0%
1-Ethyl-2-methylcyclohexane ≥98.0%
Katalog # TCIAE0422-1ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
1-Ethyl-2-methylcyclohexane ≥98.0%
Katalog # TCIAE0422-1ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 mL
  • Seq:
    2070
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :126.24 g/mol
Kokande Pt:156°C
FN:3295
ADR:3,III
 :GHS02
CAS-nummer:3728-54-9
Formel:C₉H₁₈
MDL-nummer:MFCD00067158