ContactUsLinkComponent
Sodium dodecylbenzenesulphonate ≥98.0%
Sodium dodecylbenzenesulphonate ≥98.0%
Catalog # TCIAD1428-1G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Sodium dodecylbenzenesulphonate ≥98.0%
Catalog # TCIAD1428-1G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Purity (Ion exchange titration):
    min. 98.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :348.48 g/mol
Merck Index:14,08612
EINECS:246-680-4
FN:3077
ADR:9,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:25155-30-0
Formel:C₁₈H₂₉NaO₃S
MDL-nummer:MFCD00011508