ContactUsLinkComponent
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0%
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0%
Katalog # TCIAB3352-5G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0%
Katalog # TCIAB3352-5G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 97.0 % (total of isomer)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :278.38 g/mol
CAS-nummer:6099-21-4
Formel:C₁₄H₁₄O₂S₂
MDL-nummer:MFCD11846120