ContactUsLinkComponent
Nonafluorovaleric acid ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
  TCIAA5714-10ML
 :  TCI
 :  
Nonafluorovaleric acid ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
  TCIAA5714-10ML
 :  TCI
 :  
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Concentration (Neutralization titration):
    0.50 to 0.55 mol/L
  • Absorbance (270nm):
    max. 0.300
  • Absorbance (300nm):
    max. 0.100
 :
 :8,II
 :264.05 g/mol
 :220-300-7
 :3265
 :GHS05
 :2706-90-3
 :C₅HF₉O₂
 :MFCD00040211