Pentafluoropropionic acid ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
Katalog # TCIAA5712-10ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 mL
- Seq:2275
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless to Almost colorlessclear liquid
- Concentration (Neutralization titration):0.5 to 0.6 mol/L
- Absorbance (254nm):max. 0.20
- Absorbance (300nm):max. 0.03
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:164.03 g/mol
EINECS:207-021-6
FN:3265
ADR:8,II
:GHS05
CAS-nummer:422-64-0
Formel:C₃HF₅O₂
MDL-nummer:MFCD00004170