ContactUsLinkComponent
Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
 :  TCI
undefined
Diamylammonium acetate ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
 :  TCI
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Concentration (Nonaqueous Titration):
    0.50 to 0.55 mol/L
  • Absorbance (230nm):
    max. 2.000
  • Absorbance (254nm):
    max. 0.200
  • Absorbance (270nm):
    max. 0.200