ContactUsLinkComponent
Ättiksyra ≥99.5%
Ättiksyra ≥99.5%
  TCIAA2035-300ML
 :  TCI
 :  
Ättiksyra ≥99.5%
  TCIAA2035-300ML
 :  TCI
 :  
  • Förp.:
    300 mL
  • Seq:
    2625
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (Neutralization titration):
    min. 99.5 %
 :
 :60.05 g/mol
 :14,00055
 :118°C
 :17°C
 :41°C
 :200-580-7
 :2789
 :8,II
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :64-19-7
 :H₃CCOOH
 :MFCD00036152