Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth karbonat basic Ph. Eur.
Bismuth karbonat basic Ph. Eur.
Plastflaska för fasta ämnen, 250 g
Katalog # 83518.230
Leverantör:   VWR Chemicals
Bismuth karbonat basic Ph. Eur.
Katalog # 83518.230
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  5892-10-4
Bismuth karbonat basic Ph. Eur.
Bismuth karbonat basic Ph. Eur.
Plastflaska för fasta ämnen, 250 g
CAS-nummer:  5892-10-4
Price
7 400,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Produktdetaljer och dokument
Caution: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Synonymer:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS-nummer:5892-10-4
  • Formel:(BiO)₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Merck Index:13,01283
  • Densitet:6,86 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:227-567-9
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (Bi) (calculated on dried):
    80.0 - 82.5 %
  • Appearance:
    White/almost white powder
  • Identification (CO₃):
    Passes test
  • Identification (Bi):
    Passes test
  • Appearance of solution:
    Passes test
  • Cl (Chloride):
    500 ppm
  • NO₃ (Nitrate):
    0.4 %
  • Alkali and alkaline-earth metals:
    1.0 %
  • Loss on drying (105°C):
    1.0 %
  • Residual solvents:
    Unlikely by manuf.process
  • Residual metal catalysts (skip lot)::
    .
  • As (Arsenic):
    5 ppm
  • Cd (Cadmium):
    0.15 ppm
  • Co (Cobalt):
    1.5 ppm
  • Hg (Mercury):
    2.4 ppm
  • Ni (Nickel):
    6 ppm
  • Pb (Lead):
    20 ppm
  • V (Vanadium):
    10 ppm
  • Conforms to Ph.Eur.:
    Passes test
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastflaska för fasta ämnen
  • Förp.:
    250 g