Aceton-D6
Katalog # TCIAA0638-10ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:10 mL
- Seq:2275
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Degree of deuteration:min. 99.9 atom%D
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:64.03 g/mol
Kokande Pt:56°C
Smält Pt:-94°C
Smält Pt:–94°C
Flash Pt:-17°C
Flash Pt:–17°C
EINECS:211-563-9
FN:1090
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
CAS-nummer:666-52-4
Formel:D₃CC(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00044635