ContactUsLinkComponent
Aceton-D6
Katalog # TCIAA0638-10ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Aceton-D6
Katalog # TCIAA0638-10ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    10 mL
  • Seq:
    2275
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Degree of deuteration:
    min. 99.9 atom%D
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :64.03 g/mol
Kokande Pt:56°C
Smält Pt:-94°C
Smält Pt:–94°C
Flash Pt:-17°C
Flash Pt:–17°C
EINECS:211-563-9
FN:1090
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
CAS-nummer:666-52-4
Formel:D₃CC(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00044635