ContactUsLinkComponent
Natriumsulfid hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Toxisk
Frätande
Miljö
Natriumsulfid hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
undefined
Toxisk
Frätande
Miljö
Natriumsulfid hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    58.0 - 64.0 %
  • Total N (Nitrogen):
    Max. 125 ppm
  • SO3 (Sulphite):
    Max. 0.6 %
  • S2O3 (Thiosulphate):
    Max. 0.5 %
Specifikationstestresultat