ContactUsLinkComponent
Natriumfosfinat monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumfosfinat monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
  27898.297
 :  
undefined
Natriumfosfinat monohydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
  27898.297
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.1 %
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.05 %
  • Fe (Iron):
    Max. 10 ppm
 :
 :105.99 g/mol
 :90 °C
 :0,8 g/cm³ (20 °C)
 :231-669-9
 :10039-56-2
 :NaH₂PO₂·H₂O
 :MFCD06252379