ContactUsLinkComponent
L-Homoserine för syntes, Sigma-Aldrich®
L-Homoserine för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.14359.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
L-Homoserine för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.14359.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifications
Specification Test Results
  • Solubility:
    1100 g/l (30 °C)
  • Molar Mass:
    119.12 g/mol
  • Hill Formula:
    C4H9NO3
Specification Test Results
About this item
 :
 :119.12 g/mol
Merck Index:13,04760
Melting Pt:203 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:211-590-6
CAS Number:672-15-1
Formula:C₄H₉NO₃
MDL Number:MFCD00063090