ContactUsLinkComponent
Fosforwolframsyra, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens natriumfri
Catalog # 20636.183
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Fosforwolframsyra, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens natriumfri
Catalog # 20636.183
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Loss on ignition (750°C):
    Max. 17 %
  • Total N (Nitrogen):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Cu (Copper):
    Max. 10 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
  • K (Potassium):
    Max. 0.02 %
  • Na (Sodium):
    Max. 0.02 %
  • Pb (Lead):
    Max. 20 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :2898.07 g/mol
Merck Index:13,07450
Smält Pt:107 °C
EINECS:215-682-7
FN:3260
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-nummer:12501-23-4
 :12067-99-1
Formel:H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MDL-nummer:MFCD00011342