Magnesiumsulfat 1.0 M MgSO4 volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 63126-1L
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Factor:0.995 - 1.005
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:120.37 g/mol
Kokande Pt:100 °C
Densitet:1,10 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-791-2
CAS-nummer:7487-88-9
Formel:MgSO₄
MDL-nummer:MFCD00011110