Bariumklorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
FFCHFF20480500
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
:
:208.24 g/mol
:1,034 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:233-788-1
:3287
:6.1,III
:GHS07
:10361-37-2
:BaCl₂
:MFCD00003445