ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # 5657.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # 5657.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic container
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548