Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # 5657.5000
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:5 L
- Seq:5190
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548