ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5 N) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF7315000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5 N) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF7315000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :158.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-760-3
FN:3082
ADR:9,III
 :GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364