Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumpermanganat
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
FFCHFF0799010
:
FF CHEMICALS
:
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
FFCHFF0799010
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
10 L
Seq:
5214
:
:
158.03 g/mol
:
Omgivande
:
231-760-3
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7722-64-7
:
KMnO₄
:
MFCD00011364