ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 0.01 M KMnO4 (0.05N) volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumpermanganat 0.01 M KMnO4 (0.05N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 34266-1L
CAS Number:  
Kaliumpermanganat 0.01 M KMnO4 (0.05N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 34266-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :158.03 g/mol
Boiling Pt:100 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:0 °C
Density:1,0 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-760-3
ADR:9,III
 :GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364