Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumjodid
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Supplier:
FF CHEMICALS
Certificates
Expand image
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Supplier:
FF CHEMICALS
About this item
CAS Number:
7681-11-0
:
Formula:
Kl
MDL Number:
MFCD00011405
:
166 g/mol
Storage Temperature:
Omgivande
EINECS:
231-659-4