ContactUsLinkComponent
Kaliumjodid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF0740500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Kaliumjodid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Katalog # FFCHFF0740500
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :166 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-659-4
CAS-nummer:7681-11-0
Formel:Kl
MDL-nummer:MFCD00011405