ContactUsLinkComponent
Saltsyra 6 mol/l (6 N)
Saltsyra 6 mol/l (6 N)
Katalog # HACH88449
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Saltsyra 6 mol/l (6 N)
Katalog # HACH88449
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
Densitet:1,06 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
FN:1789
 :GHS07
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324