ContactUsLinkComponent
Saltsyra 1 mol/l (1 N)
Saltsyra 1 mol/l (1 N)
Katalog # HACH2321353
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Saltsyra 1 mol/l (1 N)
Katalog # HACH2321353
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324