Zirkonium standardlösning, 1000 mg/L Zr in 7% saltsyra (av ZrCl₄) Certipur® standard för ICP, Supelco®
1.70370.0100
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:7% HCl
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Zirconium
- Symbol:Zr
: Traceable to SRM from NIST.