Zirkonium 1000 mg/L 2 M saltsyra (av ZrOCl₂) Certipur® standard för AAS, Supelco®
1.70234.0100
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:2 M HCl
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Zirconium
- Symbol:Zr
: Traceable to SRM from NIST.