ContactUsLinkComponent
Tenn 10.000 mg/l 10% saltsyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
Tenn 10.000 mg/l 10% saltsyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
  456252W
 :  
undefined
Tenn 10.000 mg/l 10% saltsyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
  456252W
 :  
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    10% HCl
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Tenn
  • Symbol:
    Sn
Sn in HCl.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
Supplied with certificate of analysis.