ContactUsLinkComponent
Tenn 1.000 mg/l 10% saltsyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
Tenn 1.000 mg/l 10% saltsyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 456242U
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Tenn 1.000 mg/l 10% saltsyra (av Sn) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 456242U
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    10% HCl
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Tenn
  • Symbol:
    Sn
Specifikationer
Om denna produkt
Sn in HCl.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
Supplied with certificate of analysis.