ContactUsLinkComponent
Zink 10000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Zn(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Zink 10000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Zn(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70389.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Zink 10000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Zn(NO₃)₂) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Catalog # 1.70389.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Zink
  • Symbol:
    Zn
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.