Titan 1.000 mg/l i vatten med spår av fluorvätesyra (av (NH4)2TiF6) ARISTAR® standard för ICP
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
(NH₄)₂ TiF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Supplied with certificate of analysis.
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea