ContactUsLinkComponent
Tallium 1.000 mg/li utspädd salpetersyra (av Tl) ARISTAR® standard för ICP
Tallium 1.000 mg/li utspädd salpetersyra (av Tl) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 456162V
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Tallium 1.000 mg/li utspädd salpetersyra (av Tl) ARISTAR® standard för ICP
Katalog # 456162V
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matris:
    Nitric acid dil.
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Thallium
  • Symbol:
    Tl
Specifikationer
Om denna produkt
Tl in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.