Terbium 1000 mg/L i utspädd salpetersyra (av Tb(NO₃)₃) Certipur® standard för ICP, Supelco®
1.70358.0100
: Merck
:
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Terbium
- Symbol:Tb
: Traceable to SRM from NIST.