Tellur standardlösning, 1000 mg/L Te in dil. salpetersyra (av H₆TeO₆) Certipur® standard för ICP, Supelco®
Katalog # 1.70357.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matris:Nitric acid dil.
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Element:Tellurium
- Symbol:Te
Specifikationer
Om denna produkt
Certifications: Traceable to SRM from NIST.