ContactUsLinkComponent
Tellur standardlösning, 10 mg/L Te in 5% salpetersyra (av Te) Specpure® standard för ICP
Tellur standardlösning, 10 mg/L Te in 5% salpetersyra (av Te) Specpure® standard för ICP
Catalog # 45265.AE
CAS Number:  
Tellur standardlösning, 10 mg/L Te in 5% salpetersyra (av Te) Specpure® standard för ICP
Catalog # 45265.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentration:
    10 mg/L
  • Matris:
    5% HNO₃
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Element:
    Tellurium
  • Symbol:
    Te
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST.